Få mere at vide
Hexacarbonylchromium, 99%
Artikelnummer. 11382148
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382148 1 g 1g
11392148 10 g 10g
11372148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013061.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220,056 g/mol
Hexacarbonylchrom anvendes i vid udstrækning som en katalysator til isomerisering af alkener. Det er involveret i hydrogeneringen af 1,3-konjugerede diener og oxidation af allyliske og benzyliske positioner. Det fungerer som en forløber til fremstilling af phenanthrener, tricarbonyl(aren)chrom og Fischer-carbinkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13007-92-6
Molekylær formel C6CrO6
Molekylvægt (g/mol) 220.056
MDL nummer MFCD00010945
InChI nøgle KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC navn kulilte; chrom
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacarbonylchromium
Smeltepunkt ∽152 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Damptryk 0,35 hPa
Analyseprocentområde 99%
Tæthed 1.77
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, kloroform, tetrahydropyran og methylenklorid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 220.06