Få mere at vide
Hexabutylditin, TRC
Artikelnummer. 30408392
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30408392 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30408392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29012850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexabutylditin
CAS 813-19-4
Molekylær formel C24H54Sn2
Mængde 50 mg
Synonym hexabutyl-Distannane, hexabutyldi-Tin, 1,1,1,2,2,2-Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin), Hexa-n-butyldistannane, Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, NSC 227367, NSC 65520, NSC 92633
InChI formel InChI=1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tributyl(tributylstannyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 580.11
Formel vægt 582.2269