Få mere at vide
Hexabromocyclododekan (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30407717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407717 10 g
30399910 5 g
30397743 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29072010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25637-99-4
Molekylær formel C12H18Br6
Molekylvægt (g/mol) 641.7
Synonym gamma-Hexabromocyclododecane, β-Hexabromocyclododecane, α-Hexabromocyclododecane, 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Hexabromocyclododecane
IUPAC navn 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododekan
SMIL BrC1CC(Br)CC(Br)CC(Br)CC(Br)CC(Br)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexabromocyclododecane (mix of isomers)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-8(14)3-10(16)5-12(18)6-11(17)4-9(15)2-7/h7-12H,1-6H2
Formel vægt 635.65
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.