Få mere at vide
Hexabromobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexabromobenzene |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9 |
| Formel vægt | 545.51 |