Få mere at vide
Hexaammineruthenium(III)chlorid, Ru 32,1% min
Artikelnummer. 11366018
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366018 1 g 1g
11346018 0.25 g 0.25g
11356018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11366018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010511.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309,61 g/mol
Afhængigt af valget af passende reduktiv eller oxidativ quencher kan denne katalysator bruges til at udløse fotoreduktion eller fotooxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14282-91-8
Molekylær formel Cl3H18N6Ru
Molekylvægt (g/mol) 309.61
MDL nummer MFCD00011478
InChI nøgle GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonym hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMIL N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaammineruthenium(III) chloride
Farve Gul
Mængde 1 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
IUPAC navn azan;ruthenium(3+);trichlorid
Formel vægt 309.61
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 32.1% min.
Fysisk form Pulver