Få mere at vide
Hexaammineruthenium(III)chlorid, 98%
Artikelnummer. 10619863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10619863 5 g Glasflaske 5g
10583884 250 mg Glasflaske 250mg
10662033 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10619863 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 DKK
    3162.65 DKK / 5g
    Spare 577.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14282-91-8
Molekylær formel Cl3H18N6Ru
Molekylvægt (g/mol) 309.61
MDL nummer MFCD00011478
InChI nøgle GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonym hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMIL N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaammineruthenium(III) chloride
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
IUPAC navn ruthenium(3+)hexamintrichlorid
Formel vægt 309.61
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaammineruthenium(III) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.