Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaammineruthenium(III) chloride |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 mg |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig |
| IUPAC navn | azan;ruthenium(3+);trichlorid |
| Formel vægt | 309.61 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Hexaammineruthenium(III) chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.