Få mere at vide
Hexaammineruthenium(II)chlorid, 99,9%
Artikelnummer. 11456736
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456736 0.25 g 0.25g
11446736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23886.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15305-72-3
Molekylær formel ClH12N6Ru
Molekylvægt (g/mol) 232.66
MDL nummer MFCD00011477
InChI nøgle MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaammineruthenium(II) chloride
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 0.25 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 274.16
Procent renhed 99.9%