Få mere at vide
Hexaammineruthenium(II)chlorid, 99,9%
Artikelnummer. 11446736
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446736 1 g 1g
11456736 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23886.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1438.20 DKK
    1175.65 DKK / 1g
    Spare 262.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15305-72-3
Molekylær formel ClH12N6Ru
Molekylvægt (g/mol) 232.66
MDL nummer MFCD00011477
InChI nøgle MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaammineruthenium(II) chloride
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 274.16
Procent renhed 99.9%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.