Få mere at vide
Hexaammineruthenium(II) chloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaammineruthenium(II) chloride |
| CAS | 15305-72-3 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | Cl2H18N6Ru |
| MDL nummer | MFCD00011477 |
| SMIL | [NH3][Ru+2]([NH3])([NH3])([NH3])([NH3])[NH3].[Cl-].[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.16 |
| Procent renhed | 98% |