Få mere at vide
Hexaamminenikkel(II)bromid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410830
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410830 100 g 100g
11400830 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044482.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13601-55-3 | Molekylær formel: Ni(NH3)6Br2
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13601-55-3
Molekylær formel Ni(NH3)6Br2
MDL nummer MFCD04039935
Synonym hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaamminenickel (II) bromide
Assay Procent Noter (metalfundament)
Mængde 100 g
Formel vægt 320.68
Procent renhed 99.999%
Fysisk form Krystallinsk