Få mere at vide
Hexaamminenikkel(II)bromid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400830
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400830 25 g 25g
11410830 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044482.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 13601-55-3 | Molekylær formel: Ni(NH3)6Br2
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13601-55-3
Molekylær formel Ni(NH3)6Br2
MDL nummer MFCD04039935
Synonym hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hexaamminenickel (II) bromide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 g
Formel vægt 320.68
Procent renhed 99.999%
Fysisk form Krystallinsk