Få mere at vide
Hexaaminkobolt(III)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482837
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482837 25 g 25g
11492837 100 g 100g
11402847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15470.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6
Hexaamincobalt(III)chlorid er en komponent i strukturbiologiske metoder, især for DNA eller RNA, hvor de positive ioner stabiliserer den tertiære struktur af fosfatrygraden, hvilket favoriserer at løse deres struktur ved røntgenkrystallografi. Det tjener som en fremragende antibakteriel og antiviral egenskab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexaamincobalt(III)chlorid er en komponent i strukturbiologiske metoder, især for DNA eller RNA, hvor de positive ioner stabiliserer den tertiære struktur af fosfatrygraden, hvilket favoriserer at løse deres struktur ved røntgenkrystallografi. Det tjener som en fremragende antibakteriel og antiviral egenskab.
Opløselighed Opløselig i ammoniak og vand
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10534-89-1
Molekylær formel H18Cl3CoN6
MDL nummer MFCD00036304
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaamminecobalt(III) chloride
Tæthed 1.71
Lugt Odorless
Lineær formel [Co(NH3)6]Cl3
Mængde 25 g
Merck Index 14,4675
Opløselighedsinformation Soluble in ammonia and water.
Formel vægt 267.48
Procent renhed 99%