Få mere at vide
Hexaaminkobolt(III)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402847
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11402847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15470.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6
Hexaamincobalt(III)chlorid er en komponent i strukturbiologiske metoder, især for DNA eller RNA, hvor de positive ioner stabiliserer den tertiære struktur af fosfatrygraden, hvilket favoriserer at løse deres struktur ved røntgenkrystallografi. Det tjener som en fremragende antibakteriel og antiviral egenskab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexaamincobalt(III)chlorid er en komponent i strukturbiologiske metoder, især for DNA eller RNA, hvor de positive ioner stabiliserer den tertiære struktur af fosfatrygraden, hvilket favoriserer at løse deres struktur ved røntgenkrystallografi. Det tjener som en fremragende antibakteriel og antiviral egenskab.
Opløselighed Opløselig i ammoniak og vand
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10534-89-1
Molekylær formel H18Cl3CoN6
MDL nummer MFCD00036304
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaamminecobalt(III) chloride
Tæthed 1.71
Lugt Odorless
Lineær formel [Co(NH3)6]Cl3
Mængde 500 g
Merck Index 14,4675
Opløselighedsinformation Soluble in ammonia and water.
Formel vægt 267.48
Procent renhed 99%