Få mere at vide
Hexaamminecobalt(III)chlorid, 99%
Artikelnummer. 10782582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782582 5 g Glasflaske 5g
10442761 25 g Glasflaske 25g
10422975 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.06 DKK
    162.65 DKK / 5g
    Spare 25.41 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10534-89-1
Molekylær formel H18Cl3CoN6
Molekylvægt (g/mol) 267.47
MDL nummer MFCD00036304
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaamminecobalt(III) chloride
Smeltepunkt 217 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Lineær formel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 267.47
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaamminecobalt(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexaamminecobalt(III) chloride