Få mere at vide
Hexaaminkobolt(III)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422975 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10422975
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10534-89-1
Molekylær formel H18Cl3CoN6
Molekylvægt (g/mol) 267.47
MDL nummer MFCD00036304
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaamminecobalt(III) chloride
Smeltepunkt 217°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 267.47
Procent renhed 99%