Få mere at vide
Hexaamminecobalt(III)chlorid, 99,999 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10481811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10481811 5 g Glasflaske 5g
10134070 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192870050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10534-89-1
Molekylær formel H18Cl3CoN6
Molekylvægt (g/mol) 267.47
MDL nummer MFCD00036304
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaamminecobalt(III) chloride
Smeltepunkt 217 °C
Navn note 99.999%
Farve Orange til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 267.47
Procent renhed 100.00%
Grad Spormetalbasis