Få mere at vide
Hexaamminecobalt(III)chlorid, 97 %
Beskrivelse
Hexaamincobalt(III)chlorid anvendes i røntgenkrystallografi og NMR. Det er nyttigt i DNA-kondensationsundersøgelser. Det er velegnet til induktion af overgange af DNA fra B til A eller Z former, induktion af nukleinsyre krystal vækst, stabilisering af tertiære tRNA interaktioner, fremstilling af ligeringsbuffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaamminecobalt(III) chloride |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Orange pulver |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Tæthed | 1,71 g/cm3 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ammoniak. |
| Formel vægt | 267.48 |