Få mere at vide
Hexaaminkobolt(III)chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361309
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11361309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013769.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10534-89-1 | [Co(NH3)6]Cl3
Hexaamincobalt(III)chlorid anvendes i røntgenkrystallografi og NMR. Det er nyttigt i DNA-kondensationsundersøgelser. Det er velegnet til induktion af overgange af DNA fra B til A eller Z former, induktion af nukleinsyre krystal vækst, stabilisering af tertiære tRNA interaktioner, fremstilling af ligeringsbuffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10534-89-1
Molekylær formel [Co(NH3)6]Cl3
MDL nummer MFCD00036304
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaamminecobalt(III) chloride
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Soluble in ammonia.
Formel vægt 267.48
Lugt Odorless
Udseende Orange powder
Tæthed 1.71