Få mere at vide
Hexa-n-butylditin, 97%
Artikelnummer. 11494054
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494054 10 g 10g
11411900 25 g 25g
11404064 50 g 50g
11414064 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494054 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12007.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 813-19-4 | C24H54Sn2 | 580,12 g/mol
Hexa-n-butylditin bruges til palladium-katalyseret tin-carbon-binding. Det finder nyttig anvendelse i deoxygenerings- og afsvovlingsreaktioner. Det fungerer som en kilde til tributylstannyl-radikaler i syntetisk kemi. Det bruges også til radioiodering af styrlpyridiner. Yderligere bruges det som et reagens til at stannylere arylhalogenider for yderligere Stille kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexa-n-butylditin bruges til palladium-katalyseret tin-carbon-binding. Det finder nyttig anvendelse i deoxygenerings- og afsvovlingsreaktioner. Det fungerer som en kilde til tributylstannyl-radikaler i syntetisk kemi. Det bruges også til radioiodering af styrlpyridiner. Yderligere bruges det som et reagens til at stannylere arylhalogenider for yderligere Stille kobling.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 813-19-4
Molekylær formel C24H54Sn2
Molekylvægt (g/mol) 580.12
MDL nummer MFCD00009417
InChI nøgle REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane
PubChem CID 6327815
IUPAC navn tributyltin
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexa-n-butylditin
Tæthed 1.152
Kogepunkt 197 °C til 198 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 124 °C (255 °F)
Lineær formel (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brydningsindeks 1.512
Mængde 10 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3605476
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 580.07
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexa-n-butylditin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexabutyldistannane