Få mere at vide
Hexa-n-butylditin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11404064
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404064
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12007.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 813-19-4 | C24H54Sn2 | 580.12 g/mol
Hexa-n-butylditin bruges til palladium-katalyseret tin-carbon-binding. Det finder nyttig anvendelse i deoxygenerings- og afsvovlingsreaktioner. Det fungerer som en kilde til tributylstannyl-radikaler i syntetisk kemi. Det bruges også til radioiodering af styrlpyridiner. Yderligere bruges det som et reagens til at stannylere arylhalogenider for yderligere Stille kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexa-n-butylditin bruges til palladium-katalyseret tin-carbon-binding. Det finder nyttig anvendelse i deoxygenerings- og afsvovlingsreaktioner. Det fungerer som en kilde til tributylstannyl-radikaler i syntetisk kemi. Det bruges også til radioiodering af styrlpyridiner. Yderligere bruges det som et reagens til at stannylere arylhalogenider for yderligere Stille kobling.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 813-19-4
Molekylær formel C24H54Sn2
Molekylvægt (g/mol) 580.12
MDL nummer MFCD00009417
InChI nøgle REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane
PubChem CID 6327815
IUPAC navn tributyltin
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexa-n-butylditin
Tæthed 1.152
Kogepunkt 197°C to 198°C (10 mmHg)
Flammepunkt 124°C (255°F)
Lineær formel (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brydningsindeks 1.512
Mængde 50 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3605476
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 580.07
Procent renhed 98%