Få mere at vide
MedChemExpress Hexa-D-arginine
Artikelnummer. 16499498
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499498 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16499498 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1028
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Hexa-D-arginine (Furin Inhibitor II) is a stable furin inhibitor with Ki values 106 nM, 580 nM and 13.2 μM for furin, PACE4 and prohormone convertase-1 (PC1), respectively. Hexa-D-arginine blocks Pseudomonas exotoxin A and anthrax toxins toxicity in vitro and in vivo.
Tekniske data
Renhed 98.32%
CAS 673202-67-0
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 954.14 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (52.40 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.24 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Furin Inhibitor II