missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexa-(2-ethylhexyl)-hexa-peri-hexabenzocoronene, TRC

Artikelnummer. 30400693
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400693 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30400693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2938900.25MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexa-(2-ethylhexyl)-hexa-peri-hexabenzocoronene
CAS 850804-51-2
Molekylær formel C90 H114
Mængde 0.25 mg
Synonym 2,5,8,11,14,17-Hexakis(2-ethylhexyl)hexabenzo[bc,ef,hi,kl,no,qr]coronene
InChI formel InChI=1S/C90H114/c1-13-25-31-55(19-7)37-61-43-67-69-45-62(38-56(20-8)32-26-14-2)47-71-73-49-64(40-58(22-10)34-28-16-4)51-75-77-53-66(42-60(24-12)36-30-18-6)54-78-76-52-65(41-59(23-11)35-29-17-5)50-74-72-48-63(39-57(21-9)33-27-15-3)46-70-68(44-61)79(67)85-86(80(69)71)88(82(73)75)90(84(77)78)89(83(74)76)87(85)81(70)72/h43-60H,13-42H2,1-12H3
SMIL C=1C(=CC=2C3=CC(=CC=4C=5C=C(C=C6C7=CC(=CC=8C=9C=C(C=C%10C=%11C=C(C=C%12C1C2C%13=C(C%12%11)C(C%109)=C(C87)C(C56)=C%13C34)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
IUPAC navn 6,11,20,25,34,39-hexakis(2-ethylhexyl)tridecacyclo[28.12.0.0^{2,15}.0^{3,8}.0^{4,41}.0^{9,14}.0^{13,18}.0^{16,29}.0^{17,22}.0^{23,28}.0^{27,32}.0^{31,36}.0^{37,42}]dotetraconta-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23(28),24,26,29,31(36),32,34,37,39,41-henicosaene
Molekylvægt (g/mol) 1195.87
Formel vægt 1194.8921
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.