missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress HEX3
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.39% |
| CAS | 688805-40-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 1035.21 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?