Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Hex-nøgle med kugleende
Beskrivelse
- Nøglestørrelse: 3 mm
- Benlængde: 126 x 19 mm
- Kontaktflader af høj kvalitet for lang produktholdbarhed
- Korrosionsbeskyttende belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Pludseret stål |
| Højde (metrisk) | 19 mm |
| Produkttype | Allennøgle |
| Størrelse | 3 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vægt (metrisk) | 8 g |