Få mere at vide
Hex-5-yn-1-amine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hex-5-yn-1-amine |
| CAS | 15252-45-6 |
| Molekylær formel | C6 H11 N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Hexynylamine, 1-Aminohex-5-yne, 6-Amino-1-hexyne |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-7H2 |
| SMIL | NCCCCC#C |
| IUPAC navn | hex-5-yn-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.158 |
| Formel vægt | 97.089 |