Få mere at vide
Hex-1-Ene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10376230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376230 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10376230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0460/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 592-41-6
Smeltepunkt -140°C
Farve Colorless
Kogepunkt 62°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C6H12
MDL nummer 9505
Mængde 100 mL
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
InChI nøgle LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC=C
IUPAC navn hex-1-ene
Molekylvægt (g/mol) 84.162
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
Formel vægt 84.15g/mol
Damptryk 186mmHg 25
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.