Få mere at vide
MP Biomedicals HEV IgM ELISA 3.0 (CE) 96 brønde
Artikelnummer. 30564756 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
30564756 ADN
1 options
Artikelnummer. 30564756 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 23160096
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HEV IgM ELISA 3.0 (CE) er en enzymbundet immunosorbent-assay beregnet til påvisning af IgM-antistoffer mod hepatitis E-virus (HEV) i humant serum eller plasma.
Brøndene i polystyren mikropladestrimler er belagt med højt konserveret konformationelt ORF2-epitop. Menneskeligt serum eller plasma, fortyndet i fortyndingsbuffer, inkuberes i disse belagte brønde. HEV-specifikke antistoffer, hvis de er til stede, vil binde sig til de antigener, der er immobiliseret i den faste fase. Efter inkubation vaskes brøndene grundigt for at fjerne ubundne materialer, og muse monoklonale antihumane IgM-antistoffer mærket med peberrodsperoxidase tilsættes brøndene. Dette mærkede antistof binder sig til eventuelle antigen-antistofkomplekser, der tidligere er dannet, og overskydende ubundne mærkede antistoffer fjernes ved vask. En farveløs substratopløsning med 3,3',5,5'-tetramethylbenzidin (TMB) tilsættes derefter til hver brønd. Tilstedeværelsen af specifikke antistoffer indikeres ved tilstedeværelsen af en blå farve efter inkubation, som skifter til gul, når farvereaktionen afsluttes ved tilsætning af syre. Intensiteten af det resulterende gule produkt måles ved 450 nm ved hjælp af et spektrofotometer og er proportional med mængden af antistoffer i prøven.
  • CE-mærket
  • 96 brønde
  • Kun til professionel brug
  • Til detektion af HEV-antistoffer
Tekniske data
Detekterbare analytter Hepatitis E-virus (HEV)
Immunoassay-kitformat Forbelagt 96T strimmelplade
Produkttype ELISA Sæt
Prøvetype Menneskeserum, Menneskelig plasma
Målarter ADN