missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heteronium Bromide, Mikromol™
Beskrivelse
Heteronium Bromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heteronium Bromide |
| CAS | 7247-57-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Heteronium Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 N O3 S . Br |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyrrolidinium, 3-[[2-hydroxy-2-phenyl-2-(2-thienyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), Pyrrolidinium, 3-[(hydroxyphenyl-2-thienylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), 31814, Heteronium bromide, Hetrum Bromide, 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (7CI), Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (8CI), (+/-)-Heteronium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22NO3S.BrH/c1-19(2)11-10-15(13-19)22-17(20)18(21,16-9-6-12-23-16)14-7-4-3-5-8-14;/h3-9,12,15,21H,10-11,13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3cccs3 |
| IUPAC navn | (1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-hydroxy-2-phenyl-2-thiophen-2-ylacetate;bromide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?