Få mere at vide
Hetastarch, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyethyl starch |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O11.C6H12O6/c17-1-6-22-11-12-13(23-7-2-18)14(24-8-3-19)15(25-9-4-20)16(27-12)26-10-5-21;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h12-21H,1-11H2;2-11H,1H2/t12-,13-,14+,15-,16+;2-,3-,4+,5-,6+/m11/s1 |