Få mere at vide
Hesperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hesperidin |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 610.1898 |