Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hesperidin |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 258,0 °C til 262,0 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Tab ved tørring | 4% maksimalt. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 4706 |
| Vis mere |