Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hesperidin, 90+%
Artikelnummer. 10376520 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376520 5 g Glasflaske 5g
10667662 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376520 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 123460050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 520-26-3 | C28H34O15 | 610,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 520-26-3
Molekylær formel C28H34O15
Molekylvægt (g/mol) 610.57
MDL nummer MFCD00075663
InChI nøgle QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
PubChem CID 45358131
SMIL COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hesperidin
Navn note 97%
Smeltepunkt 258,0 °C til 262,0 °C
Farve Brun til hvid
Tab ved tørring 4% maksimalt.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4706
Specifik rotation −76.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/50l. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndede alkalier, opløselig i pyridin, opløselig i formamid og dimethylformamid (60 c), let solopløselig i methanol og iseddikesyre, praktisk talt insol. i acetonbenzen og CHCL3
IUPAC navn (2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5) R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-on
Formel vægt 610.54
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver