Få mere at vide
MedChemExpress Hesperidin
Artikelnummer. 16451509
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16451509 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16451509 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15337
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
MedChemExpress Hesperidin (Hesperetin 7-rutinoside), a flavanone glycoside, is isolated from citrus fruits. Hesperidin has numerous biological properties, such as decreasing inflammatory mediators and exerting significant antioxidant effects. Hesperidin also exhibits antitumor and antiallergic activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 610.56 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 520-26-3
Produkttype Natural Products
Renhed 99.19%
Opløselighed DMSO : ≥ 33 mg/mL (54.05 mM)
Synonym Hesperetin 7-rutinoside
Mål Apoptosis∣Autophagy∣Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite
Mængde 1 g