Få mere at vide
Hesperetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454777
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16454777 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16454777 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0168
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hesperetin
CAS 520-33-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (330.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 302.28
Formel vægt 302.28
Procent renhed 99.16%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease