Få mere at vide
Hesperetin Benzyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hesperetin Benzyl Ether |
| CAS | 116222-56-1 |
| Molekylær formel | C23H20O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20O6/c1-27-20-8-7-15(9-17(20)24)21-12-19(26)23-18(25)10-16(11-22(23)29-21)28-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-11,21,24-25H,12-13H2,1H3 |
| SMIL | O=C1C2=C(OC(C1)C3=CC=C(C(O)=C3)OC)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C2O |
| IUPAC navn | 7-(benzyloxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.4 |
| Formel vægt | 392.13 |