Learn More
Herpes Simplex Virus 1 ICP8 Antibody (11E2), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Herpes Simplex Virus 1 ICP8 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 ICP8 in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
| Antigen | Herpes Simplex Virus 1 ICP8 |
| Applikationer | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 11E2 |
| Konjugeret | Janelia Fluor 646 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DBP, Herpes simplex virus type 1 DBP, Herpes simplex virus type 1 ICP8, Herpes simplex virus type 1 ICP8 major DNA binding protein, Herpes simplex virus type 1 infected cell protein 8, Herpes simplex virus type 1 major DNA binding protein, Herpes simplex virus type 1 UL29, HSV1 DBP, HSV1 ICP8, HSV1 infected cell protein 8, HSV1 major DNA binding protein, HSV1 UL29, ICP 8, ICP 8 protein, ICP8, Infected cell protein 8, Major DNA binding protein, UL 29, UL29 |
| Værtsarter | Mouse |
| Immunogen | Herpes Simplex Virus 1 ICP8 purified from U-35-VERO cells. |
| Oprensningsmetode | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?