Få mere at vide
Novus Biologicals™ Herbimycin A
Artikelnummer. 18118859 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18118859 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18118859 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB11081565
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 0.1 mg
Til brug med (applikation) Soluble in DMSO and Ethanol (1 mg/mL).
Mål Herbimycin A
Type Herbimycin