Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Trådnetshylde
Artikelnummer. 10262150 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Heratherm 180 L Ovne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10262150 Heratherm 180 L Ovne Hver
1 options
Artikelnummer. 10262150 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50127766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 DKK
    1201.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.79 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Trådnetshylde til Heratherm 180L ovne
Trådnetshylde til Heratherm 180L ovne, Inkluderer 2 hyldestøtter
Heratherm Trådnetshylde
For Heratherm 180L
ovne Inkluderer 2 hyldestøtter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heratherm 180 L Ovne
Type Ovn tilbehør
Inkluderer Inkluderer 2 hylder