Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Stabilitetskammer 750 L
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10298004 Shop alle Thermo Scientific produkter
Dør stil:
Glasdør
Solid yderdør med indvendig glasdør
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 18724594
Brand: Thermo Scientific™ ESS750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Få tillid til dit produkt, når du tester stabilitet og holdbarhed med robust Heratherm Stabilitetskamre designet til at opfylde en række kvalitetskontrolkrav.
Temperatur- og fugtighedskontrol, velegnet til stabilitetstestning, holdbarhedstestning og miljøtestning.
  • Bredt relativ luftfugtighedsområde til at dække mange applikationer, inklusive fugtniveauer under omgivelsestemperaturen.
  • Miljøvenligt vandeffektivt befugtningssystem.
  • Minimalt kondensat i standardapplikationer.
  • Integreret vandtank; fast vandtilslutning til in-house renset vand mulighed tilgængelig.
  • Energieffektiv Peltier-teknologi understøtter temperaturstabilitet og ensartethed med lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle kompressorer og uden farligt kølemiddel.
  • To adgangsporte til uafhængig datafangst og intern dokumentation af indstillede og faktiske parameterværdier, sammen med hændelseslog for at opfylde 21 CFR Part 11-krav til procesdokumentation.
  • Datahentning via USB stick, Ethernet-forbindelse eller Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Prøve- og procesbeskyttelse: Tildel personlig adgang med bruger-id'er; begrænse adgangen med standard dørlås eller valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder for at forhindre operatør af procesproblemer.
  • Intuitivt touchscreen-interface med nem programmerbarhed af temperaturcyklusser og procesvarighed.
  • Forenklet opsætning uden brug af tekniker; installere ved hjælp af standard strømledning.
  • IQ/OQ-kvalifikationer og andre tilgængelige tjenester; besøg thermofisher.com/chamberservice.
  • Indvendig glasdør holder miljøet stabilt, selv når yderdøren åbnes. Glasdør fås også.
  • Afrundede hjørner og aftagelige hylder giver nem rengøring for at forhindre krydskontaminering.
  • Duplex indvendige elektriske stikkontakter til brug af omrørere, rysteapparater eller andet udstyr inde i kammeret er tilgængelige som en fabriksinstalleret mulighed. Vælg mellem en række landespecifikke stikkontakter. (Bestilles med separat ordrekode)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alarmtyper Hørbar og synlig
Kapacitet (engelsk) 26,5 cu. ft.
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lbs
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Certificeringer/compliance UL, CE
Dataoutput USB, Ethernet
Kapacitet (metrisk) 750 L
Kammermateriale Pulverlakeret koldvalset stål
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 3
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) 0 til 70 °C
Type Fugtighedskammer
Vise 7 tommer berøringsskærm brugergrænseflade
Dør stil Solid yderdør med indvendig glasdør
Fugtighedsområde 10 - 90% RH
Fugtighedsopløsning 0,1% RHNo
Antal hjul 4
Havne 2 adgangsporte
Programmerbarhed Temperatur og luftfugtighed stiger
Hyldeområde (engelsk)  4,9 fod²
Hyldeareal (metrisk) 0,46 m²
Hyldemateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Temperaturkontrol Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤±0,1 °C @ 20 °C til 37 °C
Temperaturensartethed ≤±0,5 °C @ 20 °C til 37 °C
garanti 24 måneder
Vandforbrug 0,15 til 1 L om dagen
Vandmodstandsevne 0.05 - 1 MΩ
Bredde (engelsk) 42,52 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 33,07 tommer.
Bredde (engelsk) Hylde 22,6 tommer
Bredde (metrisk) 1080 mm
Bredde (metrisk) interiør 840 mm
Bredde (metrisk) hylde 795 mm
Højde (engelsk) 72,24 tommer.
Højde (engelsk) Interiør 57,09 tommer
Højde (metrisk) 1835 mm
Højde (metrisk) interiør 1450 mm
Dybde (engelsk) 34,84 tommer.
Dybde (engelsk) Interiør 24,8''
Dybde (metrisk) 885 mm
Dybde (metrisk) interiør 630 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 840 lbs
Forsendelsesvægt (metrisk) 381 kg
Elektriske krav 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Spænding 100/115/220/230 V
Watt 1400 W