Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Stabilitetskamre
Artikelnummer. 31926572 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Glas
Glasdør
Solid (ydre), Glas (indre)
Solid yderdør med indvendig glasdør
Kapacitet (metrisk):
247 L
750 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Kapacitet (metrisk)
31926572 Glasdør 247 L
18724594 Solid (ydre), Glas (indre) 750 L
18704594 Glas 750 L
31926570 Solid yderdør med indvendig glasdør 247 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31926572 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ESG250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131090.48 DKK
    116530.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 14559.73 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Få tillid til dit produkt, når du tester stabilitet og holdbarhed med robust Heratherm Stabilitetskamre designet til at opfylde en række kvalitetskontrolkrav.
Temperatur- og fugtighedskontrol, velegnet til stabilitetstestning, holdbarhedstestning og miljøtestning.
  • Bredt relativt fugtighedsområde dækker mange anvendelser, herunder fugtighedsniveauer under omgivelsestemperaturen.
  • Miljøvenligt vandbesparende fugtningssystem.
  • Minimalt kondensat i standardapplikationer.
  • Integreret vandtank; Fast vandforbindelse til en in-house renset vand-mulighed tilgængelig.
  • Den energieffektive Peltier-teknologi understøtter temperaturstabilitet og ensartethed med lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle kompressorer og uden farlig kølemiddel.
  • To adgangsporte til uafhængig dataindsamling og intern dokumentation af sæt- og faktiske parameterværdier samt hændelseslog, der opfylder 21 CFR Part 11-krav til procesdokumentation.
  • Datahentning via USB stick, Ethernet-forbindelse eller Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Prøve- og procesbeskyttelse: Tildel personlig adgang med bruger-ID'er; begrænse adgangen med standard dørlås eller valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder for at forhindre operatør-eller-proces-problemer.
  • Intuitiv touchskærmsgrænseflade med nem programmerbarhed af temperaturcyklusser og procesvarighed.
  • Forenklet opsætning uden behov for tekniker; Installer med et standard strømkabel.
  • IQ/OQ-kvalifikationer og andre tilgængelige tjenester; besøg thermofisher.com/chamberservice.
  • Den indvendige glasdør holder miljøet stabilt, selv når du åbner den ydre dør. Glasdør er også tilgængelig.
  • Afrundede hjørner og aftagelige hylder giver nem rengøring for at forhindre krydskontaminering.
  • Duplex indvendige stikkontakter til brug af omrørere, shakere eller andet udstyr inde i kammeret fås som fabriksmonteret mulighed. Vælg mellem forskellige landespecifikke stikkontakter. (Bestilt med separat ordrekode)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alarmtyper Hørbart og synligt
Kapacitet (engelsk) 8,8 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Certificeringer/compliance UL, CE
Dataoutput USB, Thermo Cloud via OPC UA
Kapacitet (metrisk) 247 L
Kammermateriale Pulverlakeret koldvalset stål
Belysning Nej
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 2
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) 0 til 70 °C
Type Stabilitetskammer
Vise 7 tommer Touchscreen-brugergrænseflade
Dør stil Glasdør
Til brug med (applikation) Stabilitetstest, miljøtest, opbevaring
Fugtighedsområde 10 til 90% RH
Fugtighed Kilde Aftagelig vandtank
Antal hjul Ingen
Havne 2 adgangsporte
Programmerbarhed Temperatur- og fugtighedsstigning
Hyldeområde (engelsk) 3,05 fod2
Hyldeareal (metrisk) 0,28 m2
Hyldemateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Temperaturkontrol Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤ ±0,1 °C @ 20 °C til 37 °C
Temperaturensartethed ≤ ±0,5 °C @ 20 °C til 37 °C
garanti 24 måneder
Vandforbrug ≤ 0,25 L pr. dag - Værdien afhænger af indstillinger, brug (f.eks. antal døråbninger) og miljøforhold
Vandmodstandsevne 0.05 - 1 MΩ
Bredde (engelsk) 35,5 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 26 tommer
Bredde (engelsk) Hylde 24,2 tommer
Bredde (metrisk) 901 mm
Bredde (metrisk) interiør 660 mm
Bredde (metrisk) hylde 615 mm
Højde (engelsk) 31,5 tommer
Højde (metrisk) 1128 mm
Højde (metrisk) interiør 800 mm
Dybde (engelsk) 31,1''
Dybde (engelsk) Interiør 20,4''
Dybde (metrisk) 790 mm
Dybde (metrisk) interiør 519 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 448 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 203 kg
Elektriske krav 100 /240 V, 50/60 Hz
Spænding 100/115/220/230 V
Watt 900 W