Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ IMP400 kølekuvøse, 381 L, rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå uudnyttet potentiale i inkubation med den temperaturpræcision, du har brug for til applikationer, der kræver det. Med et temperaturområde på 5-70 C,° Thermo Scientific Heratherm Kølede inkubatorer er udstyret med Peltier-teknologi for at nå og opretholde de præcise omgivende temperaturer, du har brug for for pålidelige resultater. Uden farlige kølemidler bruger disse enheder mindre energi end det konventionelle produkt, hvilket gør det til det ideelle valg for energibevidste laboratorier
- Temperaturområde +5 til +70 °C
- Fås i 2 størrelser: bordmodel 178L / 6.3 cuft og en gulvmodel med hjul 381L / 13.5 cu.ft.
- Stor temperaturensartethed og stabilitet for at holde prøverne i et sikkert miljø–> ensartethed så lav som +/-0,3 °C (20 C), °stabilitet så lav som +/-0,1 °C
- Energiforbrug så lavt som 80Wh/h (bordplade) / 150Wh/h (gulv) ved 20 °C - Bemærk, at sammenlignelige kompressorkølede enheder forbruger op til 6 gange denne mængde* .
- CFC-fri / HFC-fri polyurethan-isoleringsskum for fremragende temperaturydelse og kondensatforebyggelse
- Opvarmet dør med intelligent energistyring for at sikre ingen kondens– selv ved lave temperaturer
- Sofistikeret timerfunktion med ugentlig, daglig eller realtidstilstand
- Intuitiv programmerbarhedsfunktion til defineret temperaturstigning, iblødsætning/afkøling og ventetid: gem op til 10 programmer med 10 nemme trin
- Justerbar overtemperaturslukning for protokoller, der kræver indstilling af overtemperatur for beskyttelse– (klasse 2 i henhold til norm DIN12880)
- Sikker visning af prøver gennem indvendig glaslåge med begrænset indvirkning på temperaturen
- Sikker indeslutning med automatisk over- og undertemperaturalarm
- Standard adgangsport til dataovervågning (stor diameter på 42 mm / 1,65 tommer)
- Fleksibelt hyldesystem for optimal læsning, let at tage af ved rengøring, med væltebeskyttelse
- Rustfrit stål interiør (1.4301 / ASTM 304) og afrundede hjørner for nem rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 13,5 cu. ft. |
| Certificeringer/compliance | CE, CSA |
| Oversigt | Gulv model |
| Kapacitet (metrisk) | 381 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (304/1.4301) |
| Mål (D x B) Hylde | 20,79 x 21,06 tommer. (528 x 498 mm) |
| Materiale | Belagt stål |
| Antal hylder | 2 grader/17 max. |
| Stiktype | Nordamerika: Nema 5-15 stik med 120V 60Hz konfiguration; Alle andre: CEE7/7 med 230V 50Hz konfiguration. |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 70 °C |
| Vis mere |