Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ kølende inkubatorer
Artikelnummer. 15662079 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
178 l
381 l
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Spænding Pakningsstørrelse
15662079 381 l 230 V Hver
15689408 178 l 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15662079 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51031567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95155.00 DKK
    93262.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 1892.99 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Tilbyder præcis temperaturkontrol, øget energieffektivitet og brugervenlighed. Udstyret med Peltier-teknologi for at nå og opretholde de præcise omgivende temperaturer, du har brug for for pålidelige resultater.
Opnå uudnyttet potentiale i inkubation med den temperaturpræcision, du har brug for til applikationer, der kræver det. Med et temperaturområde på +5 til +70 C er °Thermo Scientific™ Heratherm™ kølende inkubatorer udstyret med Peltier-teknologi for at nå og opretholde de præcise omgivende temperaturer, du har brug for for pålidelige resultater. Uden farlige kølemidler bruger disse enheder mindre energi end konventionelle produkter, hvilket gør det til det ideelle valg for energibevidste laboratorier.
  • Temperaturområde 5-70 °C
  • Fås i 2 størrelser: bordplade model 178L / 6,3 cu.ft. og en gulvmodel med hjul 381L / 13,5 cu.ft.
  • Stor temperaturensartethed og stabilitet for at holde prøverne i et sikkert miljø–> ensartethed så lav som +/-0,3 °C (20 C), °stabilitet så lav som +/-0,1 °C
  • Energiforbrug så lavt som 80Wh/h (bordplade) / 150Wh/h (gulvstående) ved °20 C - Bemærk, at sammenlignelige kompressorkølede enheder forbruger op til 6 gange denne mængde*
  • CFC-fri / HFC-fri polyurethanisoleringsskum for enestående temperaturydelse og kondensbeskyttelse
  • Opvarmet dør med intelligent energistyring for at sikre ingen kondens– selv ved lave temperaturer
  • Sofistikeret timerfunktion med ugentlig, daglig eller realtidstilstand
  • Intuitiv programmerbarhedsfunktion til defineret temperaturstigning, iblødsætning/afkøling og ophold: gem op til 10 programmer med 10 nemme trin
  • Justerbar overtemperaturslukning for protokoller, der kræver indstilling af overtemperatur for beskyttelse– (klasse 2 i henhold til norm DIN12880)
  • Sikker visning af prøver gennem indvendig glaslåge med begrænset indvirkning på temperaturen
  • Sikker indeslutning med automatisk over- og undertemperaturalarm
  • Standard adgangsport til dataovervågning (stor diameter på 42 mm / 1,65 tommer)
  • Fleksibelt hyldesystem for optimal læsning, let at tage af ved rengøring, med væltebeskyttelse
  • Rustfrit stål interiør (1.4301 / ASTM 304) og afrundede hjørner for nem rengøring
*Baseret på sammenligning med modellerne BK6160/Precision815
Bemærk: angivne værdier er baseret på norm DIN12880 test
Warranty
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (engelsk) 13,5 cu. ft.
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Heratherm kølekuvøse IMP400, m/ stikkontakt, 230V, 50/60Hz
Kapacitet (metrisk) 381 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Mål (D x B) Hylde 20,79 x 21,06 tommer. (528 x 498 mm)
Materiale Belagt stål
Antal hylder 2/17
Stiktype EU-stik CEE7/7
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 70 °C
Type Automatiseret inkubator
Vise Stort vakuumfluorescerende
Dør stil Solid yderdør & indvendig glasdør
Inkluderer Intern stikkontakt: EU (CEE 7/4 stik og indvendig stikkontakt)
Isolering CFC-fri/HFC-fri polyurethan-isoleringsskum
Model- IMP400
Antal døre 1
Port størrelse 1,6 tommer. (42 mm)
Kølemiddel Peltier-teknologi: intet kølemiddel
Temperatur nøjagtighed 0,1 °C
Temperaturensartethed ≤0,3 °C ved 20 °C; ≤0,7 °C ved 37 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 524 x 544 x 1335 mm (20,6 x 21,4 x 52,6 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 770 x 778 x 1545 mm (30,3 x 30,6 x 60,8 tommer)
Højde (engelsk) 60,8'' (hjul medfølger ikke: 7,1 tommer)
Højde (metrisk) 1545 mm (hjul medfølger ikke: 180 mm)
Forsendelsesvægt (engelsk) 476 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 216 kg
Vægt (engelsk) 368 lb.
Vægt (metrisk) 167 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 6,0 A, 1360 w
Spænding 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.