Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Lyskamre 750 L
Artikelnummer. 18764584 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Glasdør
Solid yderdør med indvendig glasdør
Til brug med (applikation):
ICH lystestning, plantevækst, let testning, dyreklækning
Plantevækst, lette forsøg, dyreklækning
Inkluderer:
Lysmoduler ikke inkluderet - ICH-test: 333979G01 / Standard: 333980G01
Lysmoduler ikke inkluderet - til plantevækst/test/dyreklækning: 333980G01
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Til brug med (applikation) Inkluderer
18764584 Solid yderdør med indvendig glasdør ICH lystestning, plantevækst, let testning, dyreklækning Lysmoduler ikke inkluderet - ICH-test: 333979G01 / Standard: 333980G01
18714594 Glasdør Plantevækst, lette forsøg, dyreklækning Lysmoduler ikke inkluderet - til plantevækst/test/dyreklækning: 333980G01
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 18764584 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELS750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183360.00 DKK
    156216.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 27143.17 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Præcis og jævn lysfordeling med langtidsholdbar LED-belysning til (ICH) lystest, plantevækst og dyreklækning — relativ luftfugtighed og temperatur kontrolleres for at opfylde det specificerede miljø.
Præcis kontrol af tre parametre – temperatur over og under omgivelsestemperatur, relativ luftfugtighed og lys – giver et fremragende miljø i testapplikationer og til biologisk forskning med planter og dyr. Valget af ICH-modul giver mulighed for effektiv ICH-lystestning i farmaceutiske industrier.
  • Ensartet temperatur / relativ luftfugtighed / lyseksponering for prøver.
  • Den energieffektive Peltier-teknologi understøtter temperaturstabilitet og ensartethed med lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle kompressorer og uden farlig kølemiddel.
  • LED-lyssystem giver specificeret lyseksponering på 1, 2 eller 3 hylder; Programmerbar til at tilpasse lyskvalitet/intensitet og tænd/sluk-timing – f.eks. til dag-nat-cyklusser. Vælg mellem to lysmoduler (ordnet separat):
    • 1. ICH-modul, inkluderer UV LED til ICH-lystest; kan kun bruges i ELS750 - model med solid yderdør - af sikkerhedsmæssige årsager
    • 2. Testmodul til plantevækst / dagslystest / dyreudklækning
  • Miljøvenligt vandbesparende fugtningssystem - med vandtank eller valgfri fast vandforbindelse til renset vand i huset
  • Intuitiv touchskærmsgrænseflade med nem programmerbarhed af parametercyklusser og procesvarighed.
  • To adgangsporte til uafhængig dataindsamling og intern dokumentation af sæt- og faktiske parameterværdier samt hændelseslog, der opfylder 21 CFR Part 11-krav til procesdokumentation.
  • Datahentning via USB stick eller Thermo cloud via OPC-UA standard (med Connect Edge-løsning)
  • Prøve- og procesbeskyttelse: Tildel personlig adgang med adgangskode; begræns adgangen med standard nøgledørlås eller valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder for at forhindre operatør-eller-proces-problemer.
  • Forenklet opsætning uden behov for tekniker; Installer med et standard strømkabel.
  • IQ/OQ-kvalifikationer og andre tilgængelige tjenester; besøg thermofisher.com/chamberservice.
  • Den indvendige glasdør holder miljøet stabilt, selv når du åbner den ydre dør. Udvendig glasdør er også tilgængelig (ikke til ICH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alarmtyper Hørbart og synligt
Kapacitet (engelsk) 26,5 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66 lbs (stationært)
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg (stationær)
Certificeringer/compliance UL, CE
Dataoutput USB, Thermo Cloud via OPC UA
Kapacitet (metrisk) 750 L
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Belysning LED
Materiale Pulverlakeret galvaniseret stål
Antal hylder 3
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) 15 til 45 °C med lys; 0 til 70 °C uden lys
Type Vertikalt Lyskammer
Vise 7 tommer Touchscreen-brugergrænseflade
Dør stil Solid yderdør med indvendig glasdør
Til brug med (applikation) ICH lystestning, plantevækst, let testning, dyreklækning
Fugtighedsområde 10 - 80% RH med lys; 10-90% RH uden lys
Fugtighedsopløsning 0.1% RH
Fugtighed Kilde Aftagelig vandtank
Inkluderer Lysmoduler ikke inkluderet - ICH-test: 333979G01 / Standard: 333980G01
Havne 2 adgangsporte
Programmerbarhed Temperatur, relativ luftfugtighed, lysintensitet
Hyldeområde (engelsk) 4,9 fod2
Hyldeareal (metrisk) 0,46 m2
Hyldemateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤ ±0,3 °C @ 25 °C til 40 °C
Temperaturensartethed ≤ ±2,0 °C @ 25 °C til 40 °C
garanti 24 måneder
Vandforbrug 0,2 - 1,5 L pr. dag; Værdien afhænger af indstillinger, brug (f.eks. antal døråbninger) og miljøforhold
Vandmodstandsevne 0.05 - 1 MΩ
Dimensioner (L x B x H) 895 x 1080 x 1835 mm / 35,24 x 42,52 x 72,24 tommer
Mål (LxBxH) Indvendig 630 x 840 x 1450 mm / 24,8 x 33,07 x 57,09 tommer
Bredde (engelsk) Hylde 31,3 tommer
Bredde (metrisk) hylde 795 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 862 lbs
Forsendelsesvægt (metrisk) 391 kg
Elektriske krav 100 - 240V, 50-60Hz, 1700W
Spænding 100/240 V
Watt 1700 W