Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Lyskamre 750 L
Artikelnummer. 18714594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Glasdør
Solid yderdør med indvendig glasdør
Til brug med (applikation):
ICH lystestning, plantevækst, let testning, dyreklækning
Plantevækst, lette forsøg, dyreklækning
Inkluderer:
Lysmoduler ikke inkluderet - ICH-test: 333979G01 / Standard: 333980G01
Lysmoduler ikke inkluderet - til plantevækst/test/dyreklækning: 333980G01
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Til brug med (applikation) Inkluderer
18714594 Glasdør Plantevækst, lette forsøg, dyreklækning Lysmoduler ikke inkluderet - til plantevækst/test/dyreklækning: 333980G01
18764584 Solid yderdør med indvendig glasdør ICH lystestning, plantevækst, let testning, dyreklækning Lysmoduler ikke inkluderet - ICH-test: 333979G01 / Standard: 333980G01
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 18714594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELG750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183590.00 DKK
    151560.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 32029.57 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Præcis og jævn lysfordeling med langtidsholdbar LED-belysning til (ICH) lystest, plantevækst og dyreklækning — relativ luftfugtighed og temperatur kontrolleres for at opfylde det specificerede miljø.
Præcis kontrol af tre parametre – temperatur over og under omgivelsestemperatur, relativ luftfugtighed og lys – giver et fremragende miljø i testapplikationer og til biologisk forskning med planter og dyr. Valget af ICH-modul giver mulighed for effektiv ICH-lystestning i farmaceutiske industrier.
  • Ensartet temperatur / relativ luftfugtighed / lyseksponering for prøver.
  • Den energieffektive Peltier-teknologi understøtter temperaturstabilitet og ensartethed med lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle kompressorer og uden farlig kølemiddel.
  • LED-lyssystem giver specificeret lyseksponering på 1, 2 eller 3 hylder; Programmerbar til at tilpasse lyskvalitet/intensitet og tænd/sluk-timing – f.eks. til dag-nat-cyklusser. Vælg mellem to lysmoduler (ordnet separat):
    • 1. ICH-modul, inkluderer UV LED til ICH-lystest; kan kun bruges i ELS750 - model med solid yderdør - af sikkerhedsmæssige årsager
    • 2. Testmodul til plantevækst / dagslystest / dyreudklækning
  • Miljøvenligt vandbesparende fugtningssystem - med vandtank eller valgfri fast vandforbindelse til renset vand i huset
  • Intuitiv touchskærmsgrænseflade med nem programmerbarhed af parametercyklusser og procesvarighed.
  • To adgangsporte til uafhængig dataindsamling og intern dokumentation af sæt- og faktiske parameterværdier samt hændelseslog, der opfylder 21 CFR Part 11-krav til procesdokumentation.
  • Datahentning via USB stick eller Thermo cloud via OPC-UA standard (med Connect Edge-løsning)
  • Prøve- og procesbeskyttelse: Tildel personlig adgang med adgangskode; begræns adgangen med standard nøgledørlås eller valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder for at forhindre operatør-eller-proces-problemer.
  • Forenklet opsætning uden behov for tekniker; Installer med et standard strømkabel.
  • IQ/OQ-kvalifikationer og andre tilgængelige tjenester; besøg thermofisher.com/chamberservice.
  • Den indvendige glasdør holder miljøet stabilt, selv når du åbner den ydre dør. Udvendig glasdør er også tilgængelig (ikke til brug i ICH-modulet – af sikkerhedsmæssige årsager).
  • Afrundede hjørner og aftagelige hylder giver nem rengøring for at forhindre krydskontaminering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alarmtyper Hørbart og synligt
Kapacitet (engelsk) 26,5 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66 lbs (stationært)
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg (stationær)
Certificeringer/compliance UL, CE
Dataoutput USB, Thermo Cloud via OPC UA
Kapacitet (metrisk) 750 L
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Materiale Pulverlakeret galvaniseret stål
Antal hylder 3
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) 15 til 45 °C med lys; 5 til 60 °C uden lys
Type Vertikalt Lyskammer
Vise 7 tommer Touchscreen-brugergrænseflade
Dør stil Glasdør
Til brug med (applikation) Plantevækst, lette forsøg, dyreklækning
Fugtighedsområde 10 - 80% RH med lys; 10-90% RH uden lys
Fugtighedsopløsning 0.1% RH
Fugtighed Kilde Aftagelig vandtank
Inkluderer Lysmoduler ikke inkluderet - til plantevækst/test/dyreklækning: 333980G01
Antal hjul 4
Havne 2 adgangsporte
Programmerbarhed Temperatur, relativ luftfugtighed, lysintensitet
Hyldeområde (engelsk) 4,9 fod2
Hyldeareal (metrisk) 0,46 m2
Hyldemateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Temperaturkontrol Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤ ±0,3 °C @ 25 °C til 40 °C
Temperaturensartethed ≤ ±2,0 °C @ 25 °C til 40 °C
garanti 24 måneder
Vandforbrug 0,2-1,5 L om dagen; Værdien afhænger af indstillinger, brug (f.eks. antal døråbninger) og miljøforhold
Vandmodstandsevne 0.05 - 1 MΩ
Dimensioner (L x B x H) 895 x 1080 x 1835 mm / 35,24 x 42,52 x 72,24 tommer
Mål (LxBxH) Indvendig 630 x 840 x 1450 mm / 24,8 x 33,07 x 57,09 tommer
Længde (metrisk) hylde 795 mm
Bredde (engelsk) Hylde 31,3 tommer
Forsendelsesvægt (engelsk) 842 lbs
Forsendelsesvægt (metrisk) 382 kg
Elektriske krav 100 - 240V, 50-60Hz, 1700W
Spænding 100/240 V
Watt 1700 W