Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Rugekamre
Artikelnummer. 31926573 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Glas
Glasdør
Solid (ydre), Glas (indre)
Solid yderdør med indvendig glasdør
Kapacitet (metrisk):
247 L
750 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Kapacitet (metrisk)
31926573 Solid yderdør med indvendig glasdør 247 L
18794584 Solid (ydre), Glas (indre) 750 L
18774584 Glas 750 L
31926567 Glasdør 247 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31926573 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EIS250
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Omfattende dataovervågning og temperaturstyring kombineret med en fleksibel Heratherm Inkubationskammer giver en pålidelig mulighed for mikrobiologisk inkubation eller temperaturafhængig opbevaring og testning.
Producerer præcise temperaturforhold over og under omgivelserne, ideelt egnet til mikrobiologisk inkubation og opvarmet eller afkølet inkuberet opbevaring.
  • Ensartet temperatur i hele kammeret.
  • Den energieffektive Peltier-teknologi understøtter temperaturstabilitet og ensartethed med lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle kompressorer og uden farlig kølemiddel.
  • Intuitiv touchskærmsgrænseflade med nem programmerbarhed af temperaturcyklusser og procesvarighed.
  • To adgangsporte til uafhængig dataindsamling og intern dokumentation af sæt- og faktiske parameterværdier samt hændelseslog, der opfylder 21 CFR Part 11-krav til procesdokumentation.
  • Datahentning via USB stick eller Thermo cloud via OPC-UA standard.
  • Prøve- og procesbeskyttelse: Tildel personlig adgang med bruger-ID'er; begrænse adgangen med standard dørlås eller valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder for at forhindre operatør-eller-proces-problemer.
  • Forenklet opsætning uden behov for tekniker; Installer med et standard strømkabel.
  • IQ/OQ-kvalifikationer og andre tilgængelige tjenester; besøg thermofisher.com/chamberservice.
  • Den indvendige glasdør holder miljøet stabilt, selv når du åbner den ydre dør. Glasdør er også tilgængelig
  • Afrundede hjørner og aftagelige hylder giver nem rengøring for at forhindre krydskontaminering.
  • Indvendigt elektrisk stik til brug af rører, shaker eller andet udstyr inde i kammeret fås som fabriksmonteret mulighed. Vælg mellem forskellige landespecifikke stikkontakter. (Bestilt med separat ordrekode)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alarmtyper Hørbart og synligt
Kapacitet (engelsk) 8,8 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Certificeringer/compliance UL, CE
Dataoutput USB, OPC UA-standard
Kapacitet (metrisk) 247 L
Kammermateriale Pulverlakeret koldvalset stål
Belysning Nej
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 2
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 10 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) 0 til 70 °C
Type Temperaturtestkammer
Vise 7 tommer Touchscreen-brugergrænseflade
Dør stil Solid yderdør med indvendig glasdør
Til brug med (applikation) Inkubation, opbevaring, temperaturtest
Havne 2 adgangsporte
Programmerbarhed Temperaturopgradering
Hyldeområde (engelsk) 3,05 fod2
Hyldeareal (metrisk) 0,28 m2
Hyldemateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Temperaturkontrol Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet ≤ ±0,1 °C @ 20 °C til 37 °C
Temperaturensartethed ≤ ±0,5 °C @ 20 °C til 37 °C
garanti 24 måneder
Bredde (engelsk) 35,5 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 26 tommer
Bredde (engelsk) Hylde 24,2 tommer
Bredde (metrisk) 901 mm
Bredde (metrisk) interiør 660 mm
Bredde (metrisk) hylde 615 mm
Højde (engelsk) 44,4 tommer
Højde (engelsk) Interiør 31,5 tommer
Højde (metrisk) 1.128 m
Højde (metrisk) interiør 800 mm
Dybde (engelsk) 31,1''
Dybde (engelsk) Interiør 20,4''
Dybde (metrisk) 790 mm
Dybde (metrisk) interiør 519 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 459 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 208 kg
Elektriske krav 100 /240 V, 50/60 Hz,
Spænding 100/115/220/230 V
Watt 600 W