Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Rugekamre
Artikelnummer. 18794584 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dør stil:
Glas
Glasdør
Solid (ydre), Glas (indre)
Solid yderdør med indvendig glasdør
Kapacitet (metrisk):
247 L
750 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Kapacitet (metrisk)
18794584 Solid (ydre), Glas (indre) 750 L
18774584 Glas 750 L
31926573 Solid yderdør med indvendig glasdør 247 L
31926567 Glasdør 247 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 18794584 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EIS750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125945.00 DKK
    121613.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 4331.34 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Omfattende dataovervågning og temperaturstyring kombineret med en fleksibel Heratherm Inkubationskammer giver en pålidelig mulighed for mikrobiologisk inkubation eller temperaturafhængig opbevaring og testning.
Producerer præcise temperaturforhold over og under omgivelserne, ideelt egnet til mikrobiologisk inkubation og opvarmet eller afkølet inkuberet opbevaring.
  • Ensartet temperatur i hele kammeret.
  • Energieffektiv Peltier-teknologi understøtter temperaturstabilitet og ensartethed med lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle kompressorer og uden farligt kølemiddel.
  • Intuitivt touchscreen-interface med nem programmerbarhed af temperaturcyklusser og procesvarighed.
  • To adgangsporte til uafhængig datafangst og intern dokumentation af indstillede og faktiske parameterværdier, sammen med hændelseslog for at opfylde 21 CFR Part 11-krav til procesdokumentation.
  • Datahentning via USB stick, Ethernet-forbindelse eller Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Prøve- og procesbeskyttelse: Tildel personlig adgang med bruger-id'er; begrænse adgangen med standard dørlås eller valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder for at forhindre operatør af procesproblemer.
  • Forenklet opsætning uden brug af tekniker; installere ved hjælp af standard strømledning.
  • IQ/OQ-kvalifikationer og andre tilgængelige tjenester; besøg thermofisher.com/chamberservice.
  • Indvendig glasdør holder miljøet stabilt, selv når yderdøren åbnes. Glasdør fås også.
  • Afrundede hjørner og aftagelige hylder giver nem rengøring for at forhindre krydskontaminering.
  • Duplex indvendige elektriske stikkontakter til brug af omrørere, rysteapparater eller andet udstyr inde i kammeret er tilgængelige som en fabriksinstalleret mulighed. Vælg mellem en række landespecifikke stikkontakter. (Bestilles med separat ordrekode)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alarmtyper Hørbar og synlig
Kapacitet (engelsk) 26,5 ku.ft.
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lbs
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Certificeringer/compliance UL, CE
Dataoutput USB, Ethernet
Kapacitet (metrisk) 750 L
Kammermateriale Pulverlakeret koldvalset stål
Belysning Nej
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 3
Stiktype NEMA 5-20P
Temperaturområde (metrisk) 0 til 70°C
Type Miljøkammeret
Vise 7 tommer berøringsskærm brugergrænseflade
Dør stil Solid (ydre), Glas (indre)
Antal hjul 4
Havne 2 adgangsporte
Programmerbarhed Temperaturstigning
Opløsning 0.1°C
Hyldeområde (engelsk) 4,9 fod²
Hyldeareal (metrisk) 0,46 m²
Hyldemateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Temperaturkontrol Mikroprocessor - programmerbar
Temperaturstabilitet ≤±0,1 °C @ 20 °C til 37 °C
Temperaturensartethed ≤±0,5 °C @ 20 °C til 37 °C
garanti 24 måneder
Bredde (engelsk) 42,52 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 33,07 tommer.
Bredde (engelsk) Hylde 22,6 tommer
Bredde (metrisk) 1080 mm
Bredde (metrisk) interiør 840 mm
Bredde (metrisk) hylde 795 mm
Højde (engelsk) 72,24 tommer.
Højde (engelsk) Interiør 57,09 tommer
Højde (metrisk) 1835 mm
Højde (metrisk) interiør 1450 mm
Dybde (engelsk) 34,84 tommer.
Dybde (engelsk) Interiør 24,8''
Dybde (metrisk) 885 mm
Dybde (metrisk) interiør 630 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 840 lbs
Forsendelsesvægt (metrisk) 381 kg
Elektriske krav 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Spænding 100/115/220/230 V
Watt 900 W