Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm Inkubationskammer 750L
Shop alle Thermo Scientific produkter
Dør stil:
Glasdør
Solid yderdør med indvendig glasdør
Beskrivelse
Producerer præcise temperaturforhold over og under omgivelserne, ideelt egnet til mikrobiologisk inkubation og opvarmet eller afkølet inkuberet opbevaring.
- Ensartet temperatur i hele kammeret.
- Energieffektiv Peltier-teknologi understøtter temperaturstabilitet og ensartethed med lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle kompressorer og uden farligt kølemiddel.
- Intuitivt touchscreen-interface med nem programmerbarhed af temperaturcyklusser og procesvarighed.
- To adgangsporte til uafhængig datafangst og intern dokumentation af indstillede og faktiske parameterværdier, sammen med hændelseslog for at opfylde 21 CFR Part 11-krav til procesdokumentation.
- Datahentning via USB stick, Ethernet-forbindelse eller Thermo Cloud via OPC-UA standard.
- Prøve- og procesbeskyttelse: Tildel personlig adgang med bruger-id'er; begrænse adgangen med standard dørlås eller valgfri automatisk dørlås; forskellige alarmmuligheder for at forhindre operatør af procesproblemer.
- Forenklet opsætning uden brug af tekniker; installere ved hjælp af standard strømledning.
- IQ/OQ-kvalifikationer og andre tilgængelige tjenester; besøg thermofisher.com/chamberservice.
- Indvendig glasdør holder miljøet stabilt, selv når yderdøren åbnes. Glasdør fås også.
- Afrundede hjørner og aftagelige hylder giver nem rengøring for at forhindre krydskontaminering.
- Duplex indvendige elektriske stikkontakter til brug af omrørere, rysteapparater eller andet udstyr inde i kammeret er tilgængelige som en fabriksinstalleret mulighed. Vælg mellem en række landespecifikke stikkontakter. (Bestilles med separat ordrekode)
Tekniske data
Tekniske data
| Alarmtyper | Hørbar og synlig |
| Kapacitet (engelsk) | 26,5 cu. ft. |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 66.1 lbs |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 30 kg |
| Certificeringer/compliance | UL, CE |
| Dataoutput | USB, Ethernet |
| Kapacitet (metrisk) | 750 L |
| Kammermateriale | Pulverlakeret koldvalset stål |
| Belysning | Nej |
| Materiale | Pulverlakeret koldvalset stål |
| Vis mere |