Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ generelle protokolovne - 230VAC 50/60Hz
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør dagligt laboratoriearbejde med Thermo Scientific™ Heratherm™ generelle protokolovne, med temperaturensartethed, nemme indstillinger og et lavt energiforbrug. Designet til lavt energiforbrug med et unikt dørdesign og højeffektiv, isoleringsreducerende varmeafgivelse. Yderligere funktioner inkluderer en indbygget timer, et display og et alarmsystem til at beskytte prøver.
Heratherm generelle protokolovne tilbyder både tyngdekraftskonvektion til skånsom tørring og opvarmning samt mekanisk konvektion for hurtigere tørring og opvarmning og overlegen temperaturensartethed. Tyngdekraftskonvektionsenheder er designet til at beskytte sarte prøver og samtidig tilbyde temperaturensartethed på ±4,4 C°eller bedre, og temperaturstabilitet på ± 0,4°C ved 150°C. Mekaniske konvektionsmodeller tilbyder temperaturensartethed på ±2,8°C eller bedre, og temperaturstabilitet på mindst ±0,3°C ved 150°C.
- Fem størrelser (60, 100 eller 180, 400 eller 750L)
- Driftstemperaturer fra 50°C til 250°C
- Automatisk overtemperaturalarmsystem til beskyttelse af prøver
- Lavt samlet energiforbrug
- Indbygget timer
- Fremragende fodaftryk/volumen-forhold
- Korrosionsbestandige kamre i rustfrit stål med afrundede hjørner for nem rengøring
- Stort, letlæseligt vakuum-fluorescerende display
- Brugervenlig, mikroprocessorstyret knapbetjening
- Let tilgængelige—døre kan åbnes til over 180°C
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display |
| Kapacitet (metrisk) | 104 l |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 250 °C |
| Type | Mekanisk konvektionsovn |
| Antal hylder | 2 medfølger/16 maks. |
| Temperaturstabilitet | ±0,3 °C |
| Stopur | Tænd/sluk |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 14,5 x 18,3 x 23,9 tommer (36,8 x 46,4 x 60,8 cm) |
| Dimensioner (L x B x H) | 22,2 x 25,2 x 32,3 tommer (56,5 x 64 x 82 cm) |
| Længde (engelsk) | 22,2 tommer |
| Vis mere |