Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heratherm™ generelle protokolovne - 230VAC 50/60Hz
Artikelnummer. 10661751 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
65 l
66 l
104 l
105 l
176 l
179 l
419 l
774 l
Type:
Mekanisk konvektionsovn
Tyngdekraftskonvektion
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type Elektriske krav Pakningsstørrelse
10661751 66 l Mekanisk konvektionsovn 230 V 50/60 Hz Hver
10659650 65 l Tyngdekraftskonvektion 230 V 50/60 Hz Hver
10669650 105 l Tyngdekraftskonvektion 230 V 50/60 Hz Hver
10304150 176 l Tyngdekraftskonvektion 230 V 50/60 Hz Hver
10794982 104 l Mekanisk konvektionsovn 230 V 50/60 Hz Hver
10291870 179 l Mekanisk konvektionsovn 230 V 50/60 Hz Hver
12685306 419 l Tyngdekraftskonvektion 230 V 50/60 Hz -
12695306 774 l Tyngdekraftskonvektion 230 V 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10661751 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51028148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18575.00 DKK
    18204.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 370.26 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør dagligt laboratoriearbejde med Thermo Scientific™ Heratherm™ generelle protokolovne, med temperaturensartethed, nemme indstillinger og et lavt energiforbrug.
Udfør dagligt laboratoriearbejde med Thermo Scientific™ Heratherm™ generelle protokolovne, med temperaturensartethed, nemme indstillinger og et lavt energiforbrug. Designet til lavt energiforbrug med et unikt dørdesign og højeffektiv, isoleringsreducerende varmeafgivelse. Yderligere funktioner inkluderer en indbygget timer, et display og et alarmsystem til at beskytte prøver.
Heratherm generelle protokolovne tilbyder både tyngdekraftskonvektion til skånsom tørring og opvarmning samt mekanisk konvektion for hurtigere tørring og opvarmning og overlegen temperaturensartethed. Tyngdekraftskonvektionsenheder er designet til at beskytte sarte prøver og samtidig tilbyde temperaturensartethed på ±4,4 C°eller bedre, og temperaturstabilitet på ± 0,4°C ved 150°C. Mekaniske konvektionsmodeller tilbyder temperaturensartethed på ±2,8°C eller bedre, og temperaturstabilitet på mindst ±0,3°C ved 150°C.
  • Fem størrelser (60, 100 eller 180, 400 eller 750L)
  • Driftstemperaturer fra 50°C til 250°C
  • Automatisk overtemperaturalarmsystem til beskyttelse af prøver
  • Lavt samlet energiforbrug
  • Indbygget timer
  • Fremragende fodaftryk/volumen-forhold
  • Korrosionsbestandige kamre i rustfrit stål med afrundede hjørner for nem rengøring
  • Stort, letlæseligt vakuum-fluorescerende display
  • Brugervenlig, mikroprocessorstyret knapbetjening
  • Let tilgængelige—døre kan åbnes til over 180°C
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Mikroprocessorstyring med vakuum-fluorescerende display
Kapacitet (metrisk) 66 l
Temperatur (metrisk) 50 °C til 250 °C
Type Mekanisk konvektionsovn
Antal hylder 2 medfølger/13 maks.
Temperaturstabilitet ±0,3 °C
Stopur Tænd/sluk
Mål (D x B x H) Indvendig 14,5 x 13,9 x 20 tommer (36,8 x 35,4 x 50,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 22,2 x 20,9 x 36,2 tommer (56,5 x 53 x 92 cm)
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Længde (metrisk) 56.5 cm
Bredde (engelsk) 20,9 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 13,9 tommer
Bredde (metrisk) 53 cm
Bredde (metrisk) interiør 35.4 cm
Højde (engelsk) 36,2 tommer
Højde (engelsk) Interiør 20 tommer
Højde (metrisk) 92 cm
Højde (metrisk) interiør 50.8 cm
Dybde (engelsk) Interiør 14,5 tommer
Dybde (metrisk) interiør 36.8 cm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1400 w
Strømstyrke 6,1 A
Frekvens 50/60 Hz